Learn More
Sulfate de potassium de chrome dodécahydraté, > 98 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11420582 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420582 25 g 25g
11430582 100 g -
11440582 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420582 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219403125
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7788-99-0
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
CID PubChem 24596
Nom IUPAC potassium;chrome(3+);disulfate;dodécahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium Potassium Sulfate Dodecahydrate
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Poids de la formule 499.4
Qualité Réactif ACS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium Potassium Sulfate Dodecahydrate, ACS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.