Learn More
Sulfate de potassium de chrome dodécahydraté, > 98 %, (qualité ACS du réactif), MP Biomedicals
Code produit 11440582 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440582 500 g -
11420582 25 g 25g
11430582 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440582 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219403190
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7788-99-0
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
CID PubChem 24596
Nom IUPAC potassium;chrome(3+);disulfate;dodécahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium Potassium Sulfate Dodecahydrate
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage >98%
Poids de la formule 499.4
Qualité Réactif ACS