Learn More
Sulfate de chrome et de potassium, dodécahydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11478272 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11478272 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11478272 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219403105
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le sulfate de chrome et de potassium est le double sulfate de potassium du chrome.
L'alun de chrome est utilisé dans le tannage du cuir. Il était également utilisé comme durcisseur dans les émulsions de gélatine des films photographiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 89°C (lit.)
CAS 7788-99-0
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Nom IUPAC potassium;chrome(3+);disulfate;dodécahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
CID PubChem 24596
Poids de la formule 499.4g/mol
Qualité ACS
Densité 1.89 g/cm3 (at 20°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfate de chrome et de potassium dodécahydraté, ACS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.