Learn More
Solution de chrome pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12992105 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
12992105 100 mL Flacon 100mL
12902115 250 mL Flacon 250mL
12912115 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12992105 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 014 100
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix Water
Quantité 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Chromium (VI) (Cr6+) 1000mg/l in water (A 014)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .