Learn More
Norme de chrome pour ICP , μ1000 g/mL dans 2 % HCl ; SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10385832 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
10385832 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10385832 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLCR12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.83€
    159.39€ / 500mL
    Économisez 34.44€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Cr1000 μg/mL
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifica
Nom chimique ou matériau Chromium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7789-09-5, 7732-18-5
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 39 éléments au niveau ppb.
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire Cr2H8N2O7
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Type Matériel de référence certifié
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC diazanium ; oxydo-(oxydo(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome
Solvent or Matrix 2% HCl
Poids moléculaire (g/mol) 252.06
CID PubChem 24600
Quantité 500 mL
Qualité Assurance
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.