Learn More
Étalon de chrome pour l'absorption atomique (AAS) 1000 μg/mL (1000 ppm) dans de l'acide nitrique 0,5 M (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11409099 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409099 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11409099 Fournisseur Reagecon Code fournisseur AACRH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.43€
    49.75€ / 500mL
    Économisez 4.68€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Fabriqués par gravimétrie à partir de métaux ou de sel très purs (au moins 99,9 %) et testés par une méthode d’essai certifiée ISO 17025(réf. INAB : 264T).
  • Étalon de référence pour l'absorption atomique, matériau de référence pour l'absorption atomique
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de −196 à +1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides de haute qualité et de flacons pré-nettoyés.
  • La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
  • Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Description Matrice : acide nitrique 0,5 M (HNO3)
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Chromium
Forme physique Liquide
Concentration 1000 μg/mL (1000 ppm)
Élément Chrome métal
Quantité 500 ml