Learn More
Solution étalon de chrome, matrice HNO3 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12953265 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize':
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
12953265 100 mL 100mL
12963265 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12953265 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' B 113 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.05€
    29.24€ / 100mL
    Économisez 6.81€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Specifications
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL