Learn More
Oxyde de chrome(VI), ACS, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347928
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347928 100 g 100g
11337928 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11347928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036468.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Placage du chrome, décapage du cuivre, anodisation de l’aluminium, inhibiteur de corrosion, photographie, vitrages en céramique, verre coloré, agent oxydant en chimie organique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-82-0
Formule moléculaire CrO3
Poids moléculaire (g/mol) 99.99
Numéro MDL MFCD00010952
Clé InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
CID PubChem 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nom IUPAC trioxochrome
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 250°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Chromium oxide
Point de fusion 196°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >98+%
Numéro UN UN1463
Merck Index 14,2235
Informations sur la solubilité Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid.
Poids de la formule 99.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.7 g/mL