Learn More
Chromium (VI) Oxide, TRC
Code produit 30356801
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356801 10 g 10g
30360458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30356801 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43277010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-82-0
Formule moléculaire Cr O3
Poids moléculaire (g/mol) 99.99
Synonyme Chromia, Chromic Anhydride, Chromic Trioxide, Chromium Oxide, Chromium Trioxide, Chromium(VI) Trioxide, Monochromium Trioxide
Nom IUPAC trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium (VI) oxide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/Cr.3O
Poids de la formule 99.9253