Learn More
Macherey-Nagel™ Filtre à seringue Chromofil™ Xtra
Filtre les matières en suspension à partir d'échantillons liquides ou de gaz. Les filtres pour seringues en polyamide et en nylon Chromofil™ Xtra de Macherey Nagel™ accélèrent la purification et simplifient l'élimination des particules.
515.00€ - 524.00€
Spécification
Hydrophobicité | Hydrophile |
---|---|
Quantité | 400Pack |
Type | Filtre pour seringue |
Diamètre (métrique) de la membrane | 25 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12476436
|
Macherey-Nagel™
729212.400 |
0,2 μm | polyamide et nylon |
515.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12496436
|
Macherey-Nagel™
729213.400 |
0,45 μm | polyamide et nylon |
515.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10696515
|
Macherey-Nagel™
729220.400 |
0,45 μm | Polyester |
524.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Caractéristiques- Il suffit de placer le filtre sur la seringue, vous pouvez commencer la filtration
- Des manipulations spéciales ne sont pas nécessaires
- La contamination des instruments sensibles par des impuretés solides peut être évitée, ce qui augmente la durée de vie des colonnes et des équipements chromatographiques.
- Stabilité de pression du boîtier > 12 bars (pour les filtres de 13, 15, 25 mm)
- Impression pour l'identification directe du type de membrane, du diamètre et de la taille des pores
- Boîtier en polypropylène à faible bleeding
- Polypropylène uni sans couleur
Taille de filtre recommandée en fonction du volume d'échantillon
- Volume échantillon : ≤ 1 ml ; Diamètre du filtre recommandé : 3 mm
- Volume échantillon : 1–5 ml ; Diamètre du filtre recommandé : 13 /15 mm
- Volume échantillon : 5–100 ml ; Diamètre du filtre recommandé : 25 mm
Spécification
Hydrophile | |
400Pack | |
Filtre pour seringue | |
25 mm |