Learn More
Thermo Scientific™ Milieu CCA (ISO)
Description
Dénombrez et différenciez les coliformes et l’Escherichia coli dans les échantillons d’eau grâce aux plaques de milieux préparés avec gélose aux coliformes chromogènes (ISO) Thermo Scientific™ Oxoid™, conformément aux normes ISO 9308-1 pour l’analyse de la qualité de l’eau.Les organismes cibles sont faciles à différencier, E. coli formant des colonies bleu foncé / violet et les coliformes des colonies roses à rouges.Détection complète dans les 24 heures, supprimant la nécessité d’une sous-culture.
- Conformité aux directives de la norme ISO 9308-1
- Différenciation facile et claire des bactéries E. coli et des coliformes
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Le milieu CCA (ISO) utilise des enzymes spécifiques associées à des coliformes généraux et à des E.coli pour la différentiation.
- Lorsqu’il est clivé par la D-galactosidase, le chromogène Salmon GAL produit une coloration variant du rose au rouge ; cette coloration et les enzymes sont associés aux coliformes.
- E.coli contient de la D-galactosidase qui clive le Salmon GAL. Cependant, cette bactérie contient également de la D-glucuronidase, qui clive le chromogène X-glucuronide. L’association de ces chromogènes produit une coloration variant du bleu foncé au violet en présence E.coli.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire clair, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | Milieu CCA (ISO) |
| Format | Plaque de 55 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Volume plein | 13 mL |
| Poids plein | 13 ml |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/paquet |