Learn More
Chromone-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Code produit. 10100322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 10100322
Marque: Thermo Scientific Acros 355740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 17422-74-1
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.155
Numéro MDL MFCD00014667
Clé InChI FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
CID PubChem 87112
Nom IUPAC 4-oxochromene-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromone-3-carboxaldehyde
Point de fusion 151°C to 155°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder