Learn More
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO647N
Code produit. p-7235992
Click to view available options
Quantité:
10 μl
100 μl
Conditionnement:
100µL
10µL
Code produit. 17343343
Marque: Proteintech GBA647N10
GFP VHH conjugué à ATTO 647N.
  • Anti-GFP VHH/ Nanobody conjugué à un colorant fluorescent pour la microscopie IF/
Spécification
Clonality Monoclonal(e)
Quantité 10 μl
À utiliser avec (application) Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC)
Conjugué ATTO647N
Spécificité cible AcGFP, Citrine, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHIuorine, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Contenu et stockage Expédition à température ambiante. Dès réception, conserver à +4™C. Stable pendant 6 mois. Ne pas congeler. Conserver à l’abri de la lumière.