Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Booster Alexa Fluor™ 647
Click to view available options
Quantité:
10 μl
50 μl
Conditionnement:
10µL
50µL
Description
- VHH/ Nano-organisme Anti-RFP conjugué au fluorophore pour l’IF, de mCherry et d’autres protéines de fusion protéique fluorescentes rouges
Spécification
Spécification
| Clonality | Monoclonal(e) |
| Quantité | 10 μl |
| À utiliser avec (application) | Immunofluorescence (IF), Immunohistochimie (IHC), Immunocytochimie (ICC) |
| Conjugué | Alexa Fluor™ 647 |
| Spécificité cible | mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2 |
| Contenu et stockage | Expédition à température ambiante. Conserver à -20°C/-4°F. Éviter les cycles de gel-dégel. Aliquote à l’arrivée. Conserver à l’abri de la lumière. |