Learn More
Chromotrope FB, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11426036
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11426036
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22328.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 502.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3567-69-9
Formule moléculaire C20H12N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 502.42
Numéro MDL MFCD00003978
Clé InChI OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Synonyme Acid Red 14; C.I. 14720
CID PubChem 44135716
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromotrope FB
Nom IUPAC disodium 4-{2-[(2E)-1-oxo-4-sulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}naphthalene-1-sulfonate
Poids de la formule 502.42
Quantité 10 g