Learn More
Ciclopirox EP Impureté B, Mikromol™
Description
Ciclopirox EP Impureté B
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 14818-35-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C12 H16 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Olamine Imp. B (EP), Ciclopirox USP Related Compound B, Ciclopirox USP RC B, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Related Compound B (USP), Ciclopirox impurity B (EP), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Related Compound B, Ciclopirox Olamine Impurity B, Ciclopirox Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | 6-cyclohexyl-4-méthylpyran-2-one |
| Afficher plus |