Learn More
Ciclopirox, Mikromol™
Code produit 17911146
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17911146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17911146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3420.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ciclopirox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciclopirox
CAS 29342-05-0
Noms d’analytes ou de composants Ciclopirox
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H17 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
Nom IUPAC 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-méthylpyridine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 207.27
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.1259 g/mol