Learn More
Ciclopirox Olamine, Mikromol™
Code produit 30051850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051850 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051850 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0418.00
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ciclopirox Olamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciclopirox olamine
CAS 41621-49-2
Noms d’analytes ou de composants Ciclopirox olamine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ciclopirox Olamine, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone compd. with 2-aminoethanol (1:1), 2-Aminoethanol compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox olamine, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Terit, Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), Ciclopirox ethanolamine (1:1), Fungowas, Sebiprox, Selergo
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
Nom IUPAC 2-aminoéthanol ; 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-méthylpyridine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 268.35
Quantité 250 mg
Poids de la formule 268,1787 g/mol