missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CID5721353, MedChemExpress

Code produit. 16455787
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16455787

Marque: Medchem Express HY100502

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.

CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau CID5721353
CAS 301356-95-6
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H9BrN2O6S2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (109.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(N(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C\2C=C(Br)C=C3)=O)=S)CC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 457.28
Poids de la formule 457.28
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis