Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipine, 99 %
Code produit. p-7139364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15751779
Marque: Thermo Scientific Chemicals 461750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 132203-70-4 | C27H28N2O7 | 492.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132203-70-4
Formule moléculaire C27H28N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 492.52
Clé InChI KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJONA-N
CID PubChem 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilnidipine
Point de fusion 110°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 492.52
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cilnidipine, 99%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cilnidipine