Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs de grands volumes Variomag™ Mobil Direct, Mobil 200 et Mobil 600
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les agitateurs de grands volumes Thermo Scientific Variomag Mobil Direct, Mobil 200 et Mobil 600 offrent une puissance d'agitation inégalée pour des applications impliquant de grands volumes.
Les agitateurs Mobil 200 et 600 doivent être associés soit au contrôleur Telemodul 40 M, soit au contrôleur Telemodul 80 M.
- La fonction d’arrêt rapide arrête l’entraînement en moins de trois secondes, minimisant la prolongation des cycles et le risque de casse du récipient
- Boîtier en acier inoxydable étanche, résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
- Vitesse d’agitation de 100 tr/min à 1 000 tr/min
Mobil Direct :
- Mélangez jusqu’à 150 L
- Le couple maximal de l’arbre est de 30 Ncm
- Comprend un contrôleur intégré avec des réglages de puissance ajustables
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +40°C à 95 % HR
- Norme de protection IP64 ; se nettoie facilement à l’eau courante
Mobil 200 :
- Mélangez jusqu’à 200 L
- Le couple maximal de l’arbre est de 50 Ncm
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C à 100 % HR
- Norme de protection IP65 ; se nettoie facilement à l’eau courante
Mobil 600 :
- Mélangez jusqu’à 600 L
- Le couple maximal de l’arbre est de 50 Ncm
- Les conditions de fonctionnement sont de -10°C à +56°C à 100 % HR
- Norme de protection IP65 ; se nettoie facilement à l’eau courante
Matériel nécessaire :
Les agitateurs Mobil 200 et 600 doivent être utilisés avec les contrôleurs Telemodul 40 M ou 80 M (à commander séparément). L’agitateur Mobil Direct inclut un contrôleur intégré ; aucun contrôleur externe n’est nécessaire.
Recommandé dans les cas suivants :
Utilisation avec du matériel pilote ou intégré à un équipement du processus
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 000 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Capacité | 150 L |
| Forme | Carré |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 40 W |
| Dimensions (L x l x H) | 13 x 13 x 3,4 in (330 x 330 x 80 mm) |
| Hauteur (impériale) | 3,4 in |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.