Learn More
Thermo Scientific™ Série agitateur Cimarec+™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants à l’aide des agitateurs numériques Thermo Scientific™ de la gamme Cimarec+™. La gamme d’agitateurs Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée
- Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
Une conception souple et robuste
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour l’agitation
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Pare-éclaboussures de protection en option
- Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Capacité | 6 L |
| Affichage | LED |
| Forme | Carré |
| Tension | 230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 16,2 × 11,3 × 4 in (41,1 × 28,7 × 10,2 cm) |
| Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | 10,25 × 10,25 in |
| Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | 26 × 26 cm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Afficher plus |
Garantie : Soumis à une garantie de 3 ans. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.