Learn More
Cimétidine, Mikromol™
Description
Cimétidine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cimetidine |
| CAS | 51481-61-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cimetidine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H16 N6 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Cimetidine, N-Cyano-N'-methyl-N'-[2-[[(4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, N-Cyano-N'-methyl-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]guanidine, Acibilin, Acinil, Biomet, Cimal, Cimetag, Cimetum, Dyspamet, Edalene, Eureceptor, Gastromet, Histodil, N-Cyano-N'-methyl-N'-[2-((4-methyl-5-imidazolyl)-methylthio)ethyl]guanidine, NSC 335308, Peptol, SKF 92334, Tagamet, Tametin, Tratul, Ulcedin, Ulcedine, Ulcerfen, Ulcimet, Ulcofalk, Ulcomedina, Ulcomet, Ulhys, SKF-92334 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14) |
| SMILES | CNC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| Nom IUPAC | 2-cano-1-méthyl-3-[2-[(5-méthyl-1H-imidazol-4-yl)méthylsulfafényl]éthyl]guanidine |
| Afficher plus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?