Learn More
Chlorhydrate de cinacalcet, Mikromol™
Code produit 17993226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993226 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17993226 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3370.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de cinacalcet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinacalcet Hydrochloride
CAS 364782-34-3
Noms d’analytes ou de composants Cinacalcet Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H22 F3 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, 1-Naphthalenemethanamine, alpha-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
SMILES Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Nom IUPAC N-[(1R)-1-naftalen-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 393.87
Quantité 100 mg
Poids de la formule 393,1471 g/mol