Learn More
Chlorhydrate de cinchocaïne Imp. B (EP) : Acide 2-hydroxyquinoléine-4-carboxylique, Mikromol™
Code produit 30050678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050678 25 mg 25mg
30050552 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050678 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0604.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de cinchocaïne Imp. B (EP) : Acide 2-hydroxyquinoléine-4-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 15733-89-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H7 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Cinchocaine Imp. B (EP), 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Impurity B, Cinchocaine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
Nom IUPAC ácido 2-hidroxiquinolin-4-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 189,0426 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.