Learn More
Chlorhydrate de cinchocaïne, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de cinchocaïne
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cinchocaine hydrochloride |
| CAS | 61-12-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cinchocaine hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C20 H29 N3 O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Cinchocaine Hydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-cinchoninamide monohydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninic acid amide hydrochloride, 2-n-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)cinchoninamide hydrochloride, Benzolin, Benzolin (local anesthetic), Cincaine, Cincaine chloride, Cinchocainium chloride, Dibucaine hydrochloride, Nupercaine hydrochloride, Percain, Percaine, Percamin S, Sovcain, Sovcaine, 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Cinchocaine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H |
| SMILES | Cl.CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1 |
| Nom IUPAC | 2-butoxi-N-[2-(dietilamino)etil]quinolina-4-carboxamida;clorhidrato |
| Show More |