Learn More
(-)-Cinchonidine, 99 % (base totale), pouvant contenir jusqu’à 5 % de quinine, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463078
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11463078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18796.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
It finds its uses as an antimalarial compound. It is a lysosomotropic agent, inhibits Plasmodium falciparum, interferes with ferriprotoporphyrin formation and is a weak SERT inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme composé antipaludique. Il s’agit d’un agent lysosomotropique, inhibe Plasmodium falciparum, interfère avec la formation de ferriprotoporphyrine et est un inhibiteur faible de SERT.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-71-2
Formule moléculaire C19H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.40
Numéro MDL MFCD00006783
Clé InChI KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cinchonidine
CID PubChem 45358337
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau (-)-Cinchonidine
Point de fusion 201°C to 206°C
Notes de pourcentage du dosage (base totale), peut cont. jusqu’à 5 % de quinine
Quantité 25 g
Beilstein 89690
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2286
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and chloroform.
Rotation optique −109° (c=0.5 in Ethanol)
Nom IUPAC {5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(quinolin-4-yl)méthanol
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.