Learn More
Cinéole, Mikromol™
Description
Cinéole
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| CAS | 470-82-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Eucalyptol (1,8-Cineole) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C10 H18 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2 |
| Nom IUPAC | 2,2,4-triméthyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane |
| Afficher plus |