Learn More
Acide cinnamique, 99+ %, technique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
100g, Récipient de poudre en plastique
Spécification
Spécification
| CAS | 621-82-9 |
| Point de fusion | 133°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C9H8O2 |
| Numéro MDL | 4369 |
| Clé InChI | WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.16 |
| Poids de la formule | 148.0548g/mol |
| Forme physique | Solide |