Learn More
ester benzylique d'acide cinnamique 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl cinnamate |
| CAS | 103-41-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Benzyl cinnamate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H14 O2 |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, Cinnamic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, Benzyl 3-phenylpropenoate, Benzyl cinnamate, Benzyl γ-phenylacrylate, Cinnamein, NSC 11780, NSC 44403 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)C=Cc2ccccc2 |
| Afficher plus |