Learn More
Alcool cinnamyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499943 250 g 250g
11489943 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13025.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Cinnamyl alcohol is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used in perfumery and as well as a deodorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool cinnamylique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé en parfumerie et dans les désodorisants.
Solubilité
Soluble dans l’eau 1,8 g/l (20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-54-1
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00002921
Clé InChI OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
CID PubChem 5315892
ChEBI CHEBI:33227
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamyl alcohol
Point de fusion 32°C to 35°C
Densité 1.044
Point d’ébullition 257°C to 258°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire C6H5CH=CHCH2OH
Quantité 250 g
Beilstein 1903999
Merck Index 14,2302
Informations sur la solubilité Soluble in water 1.8g/L (20°C).
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinnamyl alcohol