Learn More
Alcool cinnamyle, 98 % trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10755041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10755041 100 g Flacon en verre 100g
10746361 5 g Flacon en verre 5g
10645772 250 g Flacon en verre 250g
10316890 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10755041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148521000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-54-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-54-1
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00002921
Clé InChI OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamyl alcohol, cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-propen-1-ol, 3-phenylprop-2-en-1-ol, zimtalcohol, styryl carbinol, e-3-phenylprop-2-en-1-ol, 3-phenylallyl alcohol, trans-cinnamyl alcohol, styryl alcohol
CID PubChem 5315892
ChEBI CHEBI:33227
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-en-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamyl alcohol
Note relative au nom 98%
Point de fusion 31.0°C to 35.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 258.0°C
Point d’éclair 126°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCH2OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 570
Merck Index 15, 2303
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, methanol, clearly soluble in 3 volumes 50% alcohol, freely soluble in alcohol, ether, and other, common organic solvents
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98% trans
Forme physique Solide cristallin à faible point de fusion fondu
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cinnamyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.