Learn More
Alcool à la cinnamyle, TRC
Code produit 30179143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179143 1 g 1g
30179052 10 g 10g
30179021 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4421101G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-54-1
Formule moléculaire C9 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Synonyme Cinnamyl alcohol (6CI,8CI), 3-Phenyl-2-propen-1-ol, 1-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, 1-Phenylprop-1-en-3-ol, 3-Hydroxy-1-phenylprop-1-ene, 3-Phenyl-2-propene-1-ol, 3-Phenyl-2-propenol, 3-Phenylallyl alcohol, Cinnamic alcohol, NSC 623440, NSC 8775, Styrone, Styryl alcohol, Styryl carbinol, γ-Phenylallyl alcohol
Nom IUPAC 3-phénylprop-2-en-1-ol
SMILES OCC=Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamyl Alcohol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2
Poids de la formule 134.0732