Learn More
Dichlorhydrate de N4-oxyde de cinnarizine, Mikromol™
Code produit 30051056
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051056 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051056 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1038.110025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de N4-oxyde de cinnarizine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
CAS 2734084-16-1
Noms d’analytes ou de composants Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C26 H28 N2 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Cinnarizine N4-Oxide Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C26H28N2O.2ClH/c29-28(20-10-13-23-11-4-1-5-12-23)21-18-27(19-22-28)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25;;/h1-17,26H,18-22H2;2*1H/b13-10+;;
SMILES Cl.Cl.[O-][N+]1(C\C=C\c2ccccc2)CCN(CC1)C(c3ccccc3)c4ccccc4
Nom IUPAC 4-benzhidril-1-óxido-1-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazin-1-io; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 457.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 456.1735 g/mol