Learn More
Cinoxacine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cinoxacin |
| CAS | 28657-80-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Cinoxacin |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H10 N2 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12 |
| Afficher plus |