Learn More
Cinoxacine, Mikromol™
Code produit 17969284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17969284 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17969284 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1991.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cinoxacine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinoxacin
CAS 28657-80-9
Noms d’analytes ou de composants Cinoxacin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H10 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme [1,3]Dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-Ethyl-3-carboxy-6,7-methylenedioxy-4-cinnolone, Cinobac, Cinobactin, Cinoxacin, Compound 64716, NSC 304467, Noxigram, Uronorm
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2O5/c1-2-14-7-4-9-8(18-5-19-9)3-6(7)11(15)10(13-14)12(16)17/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,16,17)
SMILES CCN1N=C(C(=O)O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
Nom IUPAC acide 1-éthyl-4-oxo-[1,3]dioxulo[4,5-g]cinnoline-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 262.22
Quantité 100 mg
Poids de la formule 262,059 g/mol