Learn More
Ciprofibrate, LoGiCal
Code produit 30458180
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458180 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458180 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1141.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Noms d’analytes ou de composants Ciprofibrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H14 Cl2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Type de solution Neat
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phénoxy]-2-méthylpropanoïque
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 289.15
Quantité 10 mg
Poids de la formule 288.032 g/mol