Learn More
Ciprofibrate, Mikromol™
Code produit 18033770
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18033770 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18033770 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1141.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ciprofibrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciprofibrate
CAS 52214-84-3
Noms d’analytes ou de composants Ciprofibrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H14 Cl2 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ciprofibrate, 2-[4-[(1RS)-2,2-Dichlorocyclopropyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2,2-dichloropropyl)phénoxy]-2-méthylpropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 289.15
Quantité 250 mg
Poids de la formule 288.032 g/mol