Learn More
Ciprofloxacine, Honeywell Fluka™
Code produit 16626133 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16626133 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16626133 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur R1678100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciprofloxacin
CAS 85721-33-1
% max. CAS ≤ 100%
Beilstein 3568352
Couleur Jaune clair
pH 3 to 4.5
Point de fusion 258°C
Synonyme 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 331.38 g/mol
Quantité 100 mg
Qualité Antibiotiques