Learn More
Chlorhydrate de ciprofloxacine monohydraté, LoGiCal
Code produit 30458732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458732 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458732 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0018.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
CAS 86393-32-0
Noms d’analytes ou de composants Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H18 F N3 O3 . Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Adiflox, Alcon Cilox, BAY-o 9867, Bacquinor, Bactiflox, Baflox, Baycip, Belmacina, Bernoflox, Cetraxal, Ciflodal, Ciflox, Cifloxin, Cifran, Cilab, Ciloxan, Cimogal, Ciplox, Ciploxx, Ciplus, Ciprecu, Ciprinol, Cipro, Cipro (pharmaceutical), Cipro optic, Ciprobay, Ciprobay Uro, Ciproben 250, Ciprobid, Ciprobiotic, Ciprocin, Ciprocinol, Ciprodar, Ciprofar, Ciproflox, Ciprofloxacin hydrochloride, Ciprogis, Ciprok, Ciprolin, Ciprolon, Cipromax, Cipromid, Cipromycin, Ciproquinol, Ciprowin, Ciproxan, Ciproxin, Ciproxine, Ciriax, Citopcin, Cixan, Corsacin, Cosflox, Cycin, Cyprobay, Eni, Estecina, Fimoflox, Ipiflox, Kenzoflex, Loxan, Medociprin, Microrgan, Mitroken, NSC 620634, Nivoflox, Opthaflox, Probiox, Proflaxin, Proflox, Proksi 250, Proksi 500, Quindrops, Quinolide, Quintor, Rancif, Ringoran, Roxytal, Septicide, Serviflox, Sipro 250, Sophixin Ofteno, Spitacin, Superocin, Unex, Uniflox, Zoxan, Zumaflox, Enrofloxacin Imp. B (EP), Ciprofloxacin Hydrochloride Monohydrate, Enrofloxacin Imp. B (EP) as Hydrochloride Monohydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride monohydrate, Enrofloxacin Impurity B as Hydrochloride Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C17H18FN3O3.ClH.H2O/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24;;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H;1H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Nom IUPAC Acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazin-1-ylquinoline-3-carboxylique ; hydrate ; chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 385.82
Quantité 10 mg
Poids de la formule 385,1205 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.