Learn More
Ciprofloxacin Hydrochloride, MP Biomedicals™
Code produit. 17620927 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
Code produit. 17620927
Marque: MP Biomedicals 0219902025
Very effective against a broad spectrum of bacteria and mycoplasma. Ciprofloxacin Hydrochloride, MP Biomedicals is a fluorinated quinolone antibacterial agent. Typically used for 12–20 days in cell culture media, with the media being changed every 3
Pendant la phase de prolifération d’une bactérie, l’enroulement et le désenroulement de segments de chromosomes ont lieu. Une enzyme appelée ADN gyrase joue un rôle déterminant dans ce processus. La ciprofloxacine inhibe cette ADN gyrase de sorte que le métabolisme bactérien cesse, car les informations essentielles ne peuvent plus être lues à partir du chromosome bactérien. En fin de compte, elle affecte la réplication de l’ADN et la division cellulaire.
La ciprofloxacine est le plus couramment utilisée pour traiter les infections de la peau, des os, des sinus, des poumons, de l’abdomen et de la vessie. Elle est également utilisée pour traiter certaines infections sexuellement transmissibles. En outre, la ciprofloxacine peut être utilisée après exposition au bacille de l’anthrax par inhalation, pour réduire les risques de développer une infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86393-32-0
Formule moléculaire C17H21ClFN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 385.82
Numéro MDL MFCD00242856
Clé InChI ARPUHYJMCVWYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Cipro, Ciproxan, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperzinyl)-3-quinolinecarboxylic acid HCl H2O
CID PubChem 62998
ChEBI CHEBI:59936
Nom IUPAC hydrogène 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-acide carboxylique ; Chlorhydrate
SMILES [H+].O.[Cl-].OC(=O)C1=CN(C2CC2)C2=CC(N3CCNCC3)=C(F)C=C2C1=O
Spécification
Forme physique Powder
pH 3.7 (2% aq. soln.) (literature)
Point de fusion 313°C to 322°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Stock solutions can be prepared in water or 0.1M NaOH (1-10mg/mL).
Poids de la formule 367.8g/mol (anhyd.)