Learn More
Ciproxifan maleate, MedChemExpress
Code produit. 16472527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16472527
Marque: Medchem Express HY15289
MedChemExpress Ciproxifan maleate (FUB 359 maleate) is a potent, selective, orally bioavailable and competitive antagonist of histamine H3-receptor, with an IC50 of 9.2 nM. Ciproxifan maleate displays low apparent affinity at other receptor subtypes. Ciproxifan maleate can be used for the research of aging disorders and Alzheimer's disease.
Ciproxifan maleate (FUB 359 maleate) is a potent, selective, orally bioavailable and competitive antagonist of histamine H3-receptor, with an IC50 of 9.2 nM. Ciproxifan maleate displays low apparent affinity at other receptor subtypes. Ciproxifan maleate can be used for the research of aging disorders and Alzheimer's disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciproxifan maleate
CAS 184025-19-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22N2O6
Quantité 50 mg
Synonyme FUB 359 maleate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.80 mM) ∣H2O : 3.57 mg/mL (9.24 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1CC1)C2=CC=C(OCCCC3=CNC=N3)C=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 386.4
Poids de la formule 386.4
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.