Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Description
- Round cover glasses
Spécification
Spécification
| Type de produit | Coverslip |
| Forme | Circle |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Longueur (métrique) | 24 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Stérilité | Non-sterile |
| Jetable | Single-use |