Learn More
Acide cis-1,2-cyclohexanedicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348445
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11348445
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10466.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 610-09-3 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-09-3
Formule moléculaire C8H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 170.17
Numéro MDL MFCD00064949
Clé InChI QSAWQNUELGIYBC-OLQVQODUSA-L
Synonyme cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, cis-hexahydrophthalic acid, 1r,2s-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1s,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexanedicarboxylicacid, ksc497o9d, cis-+/--perhydrophthalic acid, cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid
CID PubChem 245564
Nom IUPAC Acide (1S,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylique
SMILES [O-]C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Point de fusion 189°C to 192°C
Quantité 25 g
Beilstein 2049754
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%