Learn More
cis-1,4-dichloro-2-butène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443198
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11443198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18956.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1476-11-5 | C4H6Cl2 | 124.992 g/mol
It is employed as an intermediate for the production of other chemicals such as in the production of chloroprene. It is also used as a starting material in the production of adiponitrile, butane-1,4-diol, and tetrahydrofuran. It is also used in the preparation of functionalized 3,5-disubstituted cyclopent-2-enones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la production d’autres produits chimiques tels que le chloroprène. Il est également utilisé comme matériau de départ dans la production d’adiponitrile, de butane-1,4-diol et de tétrahydrofurane. Il est également utilisé dans la préparation des cyclopent-2-énones fonctionnalisés 3,5-disubstitués.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, l’acétone et le benzène.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Conservez-le à l’écart des agents oxydants, de la chaleur, de l’eau / de l’humidité et de la lumière. Stocker sous un gaz inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1476-11-5
Formule moléculaire C4H6Cl2
Numéro MDL MFCD00062950
Clé InChI FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-1,4-dichloro-2-butene, z-1,4-dichlorobut-2-ene, 1,4-dichloro-cis-2-butene, 2-butene, 1,4-dichloro-, z, cis-1,4-dichlorobut-2-ene, unii-bqs2752i90, ccris 2651, cis 1,4-dichlorobutene, 2-butene, 1,4-dichloro-, cis, cis-2,3-dichlorobut-2-ene
CID PubChem 6432115
Nom IUPAC (Z)-1,4-dichlorobut-2-ène
Especificaciones
Nom chimique ou matériau cis-1,4-Dichloro-2-butene
Point de fusion -48°C
Densité 1.188
Point d’ébullition 151°C to 153°C
Point d’éclair 55°C (132°F)
Indice de réfraction 1.49
Quantité 25 g
Numéro UN UN3390
Beilstein 1719692
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,ether,acetone and benzene.
SMILES C(C=CCCl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 124.992
Poids de la formule 125
Pourcentage de pureté 95%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado