Learn More
cis-2-butène-1,4-diol, 96 %, reste d’isomère trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024466
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11499456
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19182.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6117-80-2 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
cis-2-Butene-1, 4-diol is used as a probe for studying isomerization versus hydrogenation and hydrogenolysis reactions. (DPCB-OMe) efficiently catalyzes cyclodehydration of cis-2-butene-1,4-diol with active methylene compounds to give 2-vinyl-2,3-dihydrofurans in good to high yields. Grubbs's cross metathesis of eugenol with cis-2-butene-1, 4-diol to make a natural product, an organometallic experiment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CIS-2-butène-1, 4-diol est utilisé comme sonde pour étudier l’isomérisation par rapport aux réactions d’hydrogénation et d’hydrogénolyse. Le (DPCB-OMe) catalyse efficacement la cyclodéshydratation du cis-2-butène-1,4-diol avec des composés de méthylène actifs pour donner des 2-vinyl-2,3-dihydrofuranes avec des rendements bons à élevés. La métathèse croisée Grubbs′s de l’eugénol avec le cis-2-butène-1, 4-diol pour produire un produit naturel, une expérience organométallique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6117-80-2
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00002924,MFCD00063207
Clé InChI ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Synonyme cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv
CID PubChem 643790
Nom IUPAC (Z)-but-2-ène-1,4-diol
SMILES OC\C=C/CO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Butene-1,4-diol
Point de fusion 6°C to 8°C
Densité 1.07
Point d’ébullition 131°C to 132°C (12 mmHg)
Point d’éclair 127°C (260°F)
Notes de pourcentage du dosage Reste isomère trans
Indice de réfraction 1.478
Quantité 250 g
Beilstein 1679241
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-2-Butene-1,4-diol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (Z)-2-Butene-1,4-diol