Learn More
Cis-2-nonène-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473108
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11473108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18842.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 41453-56-9 | C9H18O | 142.242 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41453-56-9
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.242
Numéro MDL MFCD00063210
Clé InChI NSSALFVIQPAIQK-FPLPWBNLSA-N
Synonyme cis-2-nonen-1-ol, z-2-nonen-1-ol, z-non-2-en-1-ol, unii-jlw774vc2r, 2-nonen-1-ol, z, 2z-non-2-en-1-ol, 2z-2-nonen-1-ol, jlw774vc2r, fema no. 3720, z-2-nonenol
CID PubChem 5365027
Nom IUPAC (Z)-non-2-én-1-ol
SMILES CCCCCCC=CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-2-Nonen-1-ol
Densité 0.845
Point d’ébullition 106°C (20 mmHg)
Point d’éclair 101°C (214°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 95%