Learn More
Acide cis-3-(boc-amino)cyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438828
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15438828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62281.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 222530-33-8
Formule moléculaire C12H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 243.303
Numéro MDL MFCD01862295
Clé InChI JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
Synonyme 1r,3s-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-+/--3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, boc-cis-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-rel-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid
CID PubChem 16218560
Nom IUPAC Acide (1R,3S)-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 143°C to 147°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.29
Pourcentage de pureté 97%