Learn More
cis-3-heptan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439456
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11439456
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19172.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1708-81-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
cis-3-Hepten-1-ol is used in the analysis of hop-derived terpenoids in beer. Imparts a fresh flower garden odor so used in flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cis-3-heptén-1-ol est utilisé pour l’analyse des terpénoïdes dérivés du houblon dans la bière. Confère une odeur de bouquet de fleurs fraîches ainsi utilisée dans l’agent aromatisant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1708-81-2
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00274760
Clé InChI SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Synonyme cis-3-hepten-1-ol, z-hept-3-en-1-ol, 3-hepten-1-ol, z, 3z-hept-3-en-1-ol, unii-lb4d00v63h, z-3-heptenol, cis-3-heptenol, z-3-hepten-1-ol, 3z-3-hepten-1-ol #
CID PubChem 5364517
Nom IUPAC (3Z)-hept-3-en-1-ol
SMILES CCC\C=C/CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Hepten-1-ol
Densité 0.85
Point d’ébullition 92°C (60 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 5 g
Beilstein 1719803
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 114.18
Pourcentage de pureté 97%