Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque, 98 %
Code produit 11904971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11904971 1 g Flacon en verre -
11914971 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904971 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 427640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6217-54-5 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6217-54-5
Formule moléculaire C22H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 328.49
Clé InChI MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
CID PubChem 57417355
Nom IUPAC Acide (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaénoïque
SMILES CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Point de fusion -44°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Quantité 1 g
Merck Index 15, 3443
Gravité spécifique 0.95
Synonyme cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Poids de la formule 328.49
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Huile